5-Aminoindazol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L06705.06
L06705.14
L06705.06EA
388
PLN
L06705.06
L06705.14
5-Aminoindazol 98%
5-Aminoindazol
Purity: 98%
CAS No.: 19335-11-6
Molecular Formula: C7H7N3
Formula Weight: 133.15
Odour: Odourless
Melting Point: 172-178°
Beilstein Reference: 3259
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00037975
Formuła:
C₇H₇N₃ Temp. Wrzenia: 345 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 172…178 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037975 Numer CAS: 19335-11-6 Numer WE (dawny EINECS): 242-971-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |