4-(Aminometylo)pirydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Picolamine, (4-Pyridyl)methylamine, Pyridin-4-ylmethanamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridylmethylamine
L06345.14
L06345.22
L06345.14EA
442
PLN
L06345.14
L06345.22
4-(Aminometylo)pirydyna ≥97%
4-(Aminometylo)pirydyna
Purity: 97+%
CAS No.: 3731-53-1
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5515
Odour: Amine-like
Melting Point: -8°
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 108057
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006449
Formuła:
C₆H₈N₂ Temp. Wrzenia: 230 °C Temp. topnienia: –8 °C Gęstość: 1,069 Temp. Zapłonu: 108 °C (226 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006449 Numer CAS: 3731-53-1 Numer WE (dawny EINECS): 223-092-6 ADR: 8,II |