Drukuj
Ester etylowy kwasu chloromrówkowego ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
L06311.22 L06311.36 L06311.06 L06311.C4 L06311.PG
L06311.22EA 259 PLN
L06311.22 L06311.36 L06311.06 L06311.C4 L06311.PG
Ester etylowy kwasu chloromrówkowego ≥97%
Ester etylowy kwasu chloromrówkowego
Formuła: C₃H₅ClO₂
Temp. Wrzenia: 92…93 °C
Temp. topnienia: –81 °C
Gęstość: 1,136
Temp. Zapłonu: 10 °C (50 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000644
Numer CAS: 541-41-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-778-5
Jednostka: 1182
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 14,3784