Izowalerian metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Isopropyl acetic acid methyl ester, Isovaleric acid methyl ester, 3-Methylbutyric acid emthyl ester, Methyl isopentanoate, 3-Methylbutanoic acid methyl ester
L06241.18
L06241.30
L06241.18EA
276
PLN
L06241.18
L06241.30
Izowalerian metylu ≥98%
Izowalerian metylu
Purity: 98%
CAS No.: 556-24-1
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CO2CH3
Formula Weight: 116.17
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.3936
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 1699922
Merck Reference: 14,6093
UN No.: 2400
MDL No.: MFCD00042866
Formuła:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Temp. Wrzenia: 115…117 °C Gęstość: 0.880 Temp. Zapłonu: 16 °C (60 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042866 Numer CAS: 556-24-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-117-3 Jednostka: 2400 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 12,06166 |