2-(4-Metoksyfenylo)etanol 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-Methoxyphenethyl alcohol
L06158.09
L06158.18
L06158.09EA
348
PLN
L06158.09
L06158.18
2-(4-Metoksyfenylo)etanol 98
2-(4-Metoksyfenylo)etanol
Purity: 98%
CAS No.: 702-23-8
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₂O₂ MW: 152.19 g/mol Temp. Wrzenia: 334…336 °C Temp. topnienia: 26…30 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002900 Numer CAS: 702-23-8 Numer WE (dawny EINECS): 211-866-6 |