3,5-Dijodosalicylaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,5-Diiodo-2-hydroxybenzaldehyde
L05783.09
L05783.18
L05783.09EA
506
PLN
L05783.09
L05783.18
3,5-Dijodosalicylaldehyd ≥98%
3,5-Dijodosalicylaldehyd
Purity: 98+%
CAS No.: 2631-77-8
Molecular Formula: C7H4I2O2
Formula Weight: 373.92
Melting Point: 106-110°
Beilstein Reference: 1102552
Formuła:
C₇H₄I₂O₂ MW: 373.92 g/mol Temp. topnienia: 106…110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003321 Numer CAS: 2631-77-8 Numer WE (dawny EINECS): 220-117-2 |