1-Propylo-4-jodobenzen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L05767.06
L05767.14
L05767.06EA
651
PLN
L05767.06
L05767.14
1-Propylo-4-jodobenzen ≥97%
1-Propylo-4-jodobenzen
Purity: 97%
CAS No.: 126261-84-5
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.09
Refractive Index: 1.5790
Boiling Point: 240-242°
MDL No.: MFCD00051612
Formuła:
C₉H₁₁I Temp. Wrzenia: 240…242 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051612 Numer CAS: 126261-84-5 |