N-Benzyloetyloamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L05651.AC
L05651.AE
L05651.AP
L05651.ACEA
322
PLN
L05651.AC
L05651.AE
L05651.AP
N-Benzyloetyloamina 97%
N-Benzyloetyloamina
Purity: 97%
CAS No.: 14321-27-8
Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CH3
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 191-194°
Beilstein Reference: 386023
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00009031
Formuła:
C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃ Temp. Wrzenia: 191…194 °C Gęstość: 0,910 Temp. Zapłonu: 66 °C (150 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009031 Numer CAS: 14321-27-8 Numer WE (dawny EINECS): 238-265-1 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |