2-(4-Fluorophenyl)ethanol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Fluorophenethyl alcohol
L05618.06
L05618.14
L05618.06EA
359
PLN
L05618.06
L05618.14
2-(4-Fluorophenyl)ethanol ≥97%
2-(4-Fluorophenyl)ethanol
Purity: 97%
CAS No.: 7589-27-7
Molecular Formula: C8H9FO
Formula Weight: 140.16
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5065
Boiling Point: 118°/20mm
Beilstein Reference: 2354310
MDL No.: MFCD00002898
Formuła:
C₈H₉FO MW: 140.16 g/mol Temp. Wrzenia: 118 °C (20 mmHg) Gęstość: 1.121 Temp. Zapłonu: 104 °C (219 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002898 Numer CAS: 7589-27-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-499-5 |