Drukuj
1-(2-Pirydylo)piperazyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(1-Piperazinyl)pyridine
L05451.06 L05451.14 L05451.22
L05451.06EA 287 PLN
L05451.06 L05451.14 L05451.22
1-(2-Pirydylo)piperazyna ≥99%
1-(2-Pirydylo)piperazyna
Purity: 99% CAS No.: 34803-66-2 Molecular Formula: C9H13N3 Formula Weight: 163.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5950 Boiling Point: 120-122°/2mm Beilstein Reference: 140423 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00006216
Formuła: C₉H₁₃N₃
MW: 163.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…122 °C (2 mmHg)
Temp. topnienia: 85…87 °C
Gęstość: 1.072
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006216
Numer CAS: 34803-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 252-220-3
ADR: 8 III