Cholan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L05129.06
L05129.14
L05129.06EA
344
PLN
L05129.06
L05129.14
Cholan metylu ≥98%
Cholan metylu
Purity: 98+%
CAS No.: 1448-36-8
Molecular Formula: C25H42O5
Formula Weight: 422.61
Melting Point: 155-156°
Beilstein Reference: 2226989
Merck Reference: 14,2203
MDL No.: MFCD00064934
Formuła:
C₂₅H₄₂O₅ Temp. topnienia: 155…156 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064934 Numer CAS: 1448-36-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-903-7 Klasyfikacja Merck : 14,2203 |