Benzoilooctan etylu ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 3-oxo-3-phenylpropanoate
L05030.18
L05030.30
L05030.0B
L05030.18EA
323
PLN
L05030.18
L05030.30
L05030.0B
Benzoilooctan etylu ≥90%
Benzoilooctan etylu
Purity: 90%
CAS No.: 94-02-0
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.21
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.5290
Boiling Point: 266-270°
Beilstein Reference: 389944
Merck Reference: 14,3767
MDL No.: MFCD00009196
Formuła:
C₁₁H₁₂O₃ MW: 192.21 g/mol Temp. Wrzenia: 266…270 °C Gęstość: 1.113 Temp. Zapłonu: 140 °C (284 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009196 Numer CAS: 94-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-295-3 Klasyfikacja Merck : 13,03803 |