4-Metylotioanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(Methylmercapto)aniline
L04950.06
L04950.14
L04950.06EA
466
PLN
L04950.06
L04950.14
4-Metylotioanilina ≥98%
4-Metylotioanilina
Purity: 98%
CAS No.: 104-96-1
Molecular Formula: C7H9NS
Formula Weight: 139.23
Flash Point:
Formuła:
C₇H₉NS Temp. Wrzenia: 272…273 °C Temp. topnienia: 156…158 °C Gęstość: 1,120 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007889 Numer CAS: 104-96-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-256-3 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |