N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-(3-Hydroxypropyl)isoindoline-1,3-dione
L04507.09
L04507.18
L04507.09EA
245
PLN
L04507.09
L04507.18
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide ≥98%
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
Purity: 98%
CAS No.: 883-44-3
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.22
Melting Point: 75-80°
Beilstein Reference: 158489
Formuła:
C₁₁H₁₁NO₃ MW: 205.21 g/mol Temp. topnienia: 75…80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00023097 Numer CAS: 883-44-3 Numer WE (dawny EINECS): 212-931-1 |