Bezwodnik izowalerianowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Isopentanoic anhydride
L04385.06
L04385.14
L04385.06EA
164
PLN
L04385.06
L04385.14
Bezwodnik izowalerianowy 95%
Bezwodnik izowalerianowy
Purity: 95%
CAS No.: 1468-39-9
Molecular Formula: C10H18O3
Formula Weight: 186.25
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4165
Melting Point: -65°
Boiling Point: 103-104°/24mm
Beilstein Reference: 1635850
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00015051
Formuła:
C₁₀H₁₈O₃ MW: 186.25 g/mol Temp. Wrzenia: 103…104 °C (24 mmHg) Temp. topnienia: –65 °C Gęstość: 0.927 Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015051 Numer CAS: 1468-39-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-994-3 Jednostka: 3265 ADR: 8 III |