2,3-Dimetylo-1,3-butadien ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,3-Dimethylbuta-1,3-diene
Stabilizacja:
100 ppm Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 98%
CAS No.: 513-81-5
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4380
Melting Point: -76°
Boiling Point: 68-69°
Beilstein Reference: 605285
Merck Reference: 14,3238
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008595
Formuła:
C₆H₁₀ MW: 82.15 g/mol Temp. Wrzenia: 68…69 °C Temp. topnienia: –76 °C Gęstość: 0.726 Temp. Zapłonu: –1 °C (30 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008595 Numer CAS: 513-81-5 Numer WE (dawny EINECS): 208-172-0 Jednostka: 3295 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 14,3238 |