N-Etyloizopropyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L04089.03
L04089.06
L04089.03EA
259
PLN
L04089.03
L04089.06
N-Etyloizopropyloamina 98%
N-Etyloizopropyloamina
Purity: 98%
CAS No.: 19961-27-4
Molecular Formula: C5H13N
Formula Weight: 87.17
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.3920
Boiling Point: 71-73°
Beilstein Reference: 505952
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00015105
Formuła:
C₅H₁₃N Temp. Wrzenia: 71…73 °C Gęstość: 0,720 Temp. Zapłonu: 16 °C (60 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015105 Numer CAS: 19961-27-4 Numer WE (dawny EINECS): 243-442-1 ADR: 3,II |