Drukuj

5-Bromowaleronitryl ≥98%

Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo

L03952.06 L03952.14
L03952.06EA 405 PLN
L03952.06 L03952.14
5-Bromowaleronitryl ≥98%
5-Bromowaleronitryl

Purity: 98+% CAS No.: 5414-21-1 Molecular Formula: Br(CH2)4CN Formula Weight: 162.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4785 Boiling Point: 110-111°/12mm Beilstein Reference: 1742080 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001976

Formuła: BrH₂C(CH₂)₂CH₂CN
Temp. Wrzenia: 110…111 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1,388
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001976
Numer CAS: 5414-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-505-8
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR