(2-Hydroxyphenoxy)acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L03897.06
L03897.14
L03897.06EA
499
PLN
L03897.06
L03897.14
(2-Hydroxyphenoxy)acetic acid ≥98%
(2-Hydroxyphenoxy)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 6324-11-4
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 125-130°
Beilstein Reference: 1948566
Formuła:
(C₆H₄OH)OCH₂COOH MW: 168.15 g/mol Temp. topnienia: 125…130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015454 Numer CAS: 6324-11-4 Numer WE (dawny EINECS): 228-684-8 |