1-Naphthylmethylamine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 118-31-0
Molecular Formula: C11H11N
Formula Weight: 157.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₁₁N Temp. Wrzenia: 289…292 °C Temp. topnienia: 267…269 °C Gęstość: 1,075 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00004048 Numer CAS: 118-31-0 Numer WE (dawny EINECS): 204-244-0 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |