β-Glicerofosforan disodu pentahydrat ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Sodium β-glycerophosphate pentahydrate, Disodium-β-glycerophosphate pentahydrate, Glycerol-2-phosphate, β-GP, di-Sodium-β-glycerophosphate pentahydrate, β-Glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate, β-glycerolphosphate
Purity: 97%
CAS No.: 13408-09-8
Molecular Formula: (HOCH2)2CHOPO(ONa)2.5H2O
Formula Weight: 306.12 (216.04anhy)
pH: 9.5
Melting Point:
Formuła:
C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O MW: 306.11 g/mol Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002135 Numer CAS: 13408-09-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-464-3 Klasyfikacja Merck : 14,8622 |