N-allilotiomocznik ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L03377.14
L03377.22
L03377.14EA
0
PLN
L03377.14
L03377.22
N-allilotiomocznik ≥98%
N-allilotiomocznik
Purity: 98%
CAS No.: 109-57-9
Molecular Formula: C4H8N2S
Formula Weight: 116.19
Odour: Unpleasant
Melting Point: 70-78°
Beilstein Reference: 1071470
Merck Reference: 14,9362
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004940
Formuła:
H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂ Temp. Wrzenia: 191 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 70…78 °C Gęstość: 1,220 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004940 Numer CAS: 109-57-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-683-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,9362 |