Kwas α-bromo-p-toluilowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L03371.06
L03371.14
L03371.22
L03371.06EA
398
PLN
L03371.06
L03371.14
L03371.22
Kwas α-bromo-p-toluilowy ≥97%
Kwas α-bromo-p-toluilowy
Purity: 97%
CAS No.: 6232-88-8
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 223-227°
Beilstein Reference: 1862870
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002567
Formuła:
C₈H₇BrO₂ Temp. Wrzenia: 316 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 223…227 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002567 Numer CAS: 6232-88-8 Numer WE (dawny EINECS): 228-343-3 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |