Fenylotrimetylosilan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Trimethyl(phenyl)silane
L02876.06
L02876.14
L02876.06EA
249
PLN
L02876.06
L02876.14
Fenylotrimetylosilan ≥99%
Fenylotrimetylosilan
Purity: 99%
CAS No.: 768-32-1
Molecular Formula: C9H14Si
Formula Weight: 150.30
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 169-170°
Beilstein Reference: 1855012
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008271
Formuła:
C₉H₁₄Si Temp. Wrzenia: 169…170 °C Gęstość: 0,871 Temp. Zapłonu: 40 °C (104 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008271 Numer CAS: 768-32-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-192-5 ADR: 3,III |