N-Bromometyloftalimid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(Bromomethyl)isoindoline-1,3-dione
L02818.09
L02818.18
L02818.09EA
423
PLN
L02818.09
L02818.18
N-Bromometyloftalimid 95%
N-Bromometyloftalimid
Purity: 95%
CAS No.: 5332-26-3
Molecular Formula: C9H6BrNO2
Formula Weight: 240.07
Odour: Odourless
Melting Point: 144-150°
Beilstein Reference: 140943
MDL No.: MFCD00005897
Formuła:
C₉H₆BrNO₂ MW: 240.06 g/mol Temp. Wrzenia: 410 Temp. topnienia: 144…150 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005897 Numer CAS: 5332-26-3 Numer WE (dawny EINECS): 226-239-2 |