Kwas 2-heksynowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L02526.03
L02526.06
L02526.03EA
209
PLN
L02526.03
L02526.06
Kwas 2-heksynowy 96%
Kwas 2-heksynowy
Purity: 96%
CAS No.: 764-33-0
Molecular Formula: CH3(CH2)2C≡CCO2H
Formula Weight: 112.13
Refractive Index: 1.4590
Melting Point: 23-26°
Boiling Point: 110-112°/10mm
Beilstein Reference: 1744983
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00014371
Formuła:
C₆H₈O₂ Temp. Wrzenia: 110…112 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 23…26 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014371 Numer CAS: 764-33-0 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |