Winylotrimetylosilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trimethyl(vinyl)silane
L02498.09
L02498.18
L02498.30
L02498.09EA
368
PLN
L02498.09
L02498.18
L02498.30
Winylotrimetylosilan ≥97%
Winylotrimetylosilan
Purity: 97%
CAS No.: 754-05-2
Molecular Formula: C5H12Si
Formula Weight: 100.24
Flash Point: -24°(-11°F)
Refractive Index: 1.3910
Odour: Mild
Melting Point: -132°
Boiling Point: 54-56°
Beilstein Reference: 956572
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008606
Formuła:
C₅H₁₂Si Temp. Wrzenia: 54…56 °C Temp. topnienia: –132 °C Gęstość: 0,690 Temp. Zapłonu: –24 °C (–11 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008606 Numer CAS: 754-05-2 Numer WE (dawny EINECS): 212-042-9 ADR: 3,II |