3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3-(3-Methoxyphenyl)propanoic acid
L01304.06
L01304.14
L01304.06EA
364
PLN
L01304.06
L01304.14
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 10516-71-9
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Melting Point: 43-47°
Beilstein Reference: 1874422
Formuła:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.2 g/mol Temp. topnienia: 43…47 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014027 Numer CAS: 10516-71-9 Numer WE (dawny EINECS): 234-049-6 |