Drukuj
Chlorek (2-metoksyetoksy)metylu ≥94%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
L01050.06EA 345 PLN
L01050.06 L01050.14
Chlorek (2-metoksyetoksy)metylu ≥94%
Chlorek (2-metoksyetoksy)metylu
Formuła: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
MW: 124,57 g/mol
Temp. Wrzenia: 50…52 °C (13 mmHg)
Gęstość: 1,094
Temp. Zapłonu: 54 °C (129 °F)
Numer MDL: MFCD00000888
Numer CAS: 3970-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 223-589-8
Jednostka: 1992
ADR: 3,III