Drukuj
Tetrakis(trifenylofosfina)pallad(0) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Pd(PPh3)4
L00953.03 L00953.06
L00953.03EA 569 PLN
L00953.03 L00953.06
Tetrakis(trifenylofosfina)pallad(0) ≥99%
Tetrakis(trifenylofosfina)pallad(0)
Formuła: C₇₂H₆₀P₄Pd
MW: 1155.58 g/mol
Temp. topnienia: 103…107 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010012
Numer CAS: 14221-01-3
Numer WE (dawny EINECS): 238-086-9