N-Metylomaleimid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L00437.06
L00437.14
L00437.06EA
437
PLN
L00437.06
L00437.14
N-Metylomaleimid ≥98%
N-Metylomaleimid
Purity: 98+%
CAS No.: 930-88-1
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 108550
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00005508
Formuła:
C₅H₅NO₂ Temp. Wrzenia: 194 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 94…96 °C |
Numer MDL:
MFCD00005508 Numer CAS: 930-88-1 Numer WE (dawny EINECS): 213-226-1 Jednostka: 2928 ADR: 6.1,II |