Drukuj
4-(Dimetyloamino)pirydyna 99%, prilled
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
H51715.06 H51715.14 H51715.22
H51715.06EA 215 PLN
H51715.06 H51715.14 H51715.22
4-(Dimetyloamino)pirydyna 99%, prilled
4-(Dimetyloamino)pirydyna
Purity: 99% CAS No.: 1122-58-3 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 124°(255°F) Melting Point: 110-113° Boiling Point: 162°/50mm Beilstein Reference: 110354 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00006418
Formuła: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 162 °C (50 mmHg)
Temp. topnienia: 110…113 °C
Temp. Zapłonu: 124 °C (255 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006418
Numer CAS: 1122-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-353-5
Jednostka: 2928
ADR: 6.1 I