5-Bromo-2-fluoro-m-ksylen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50564.03
H50564.06
H50564.03EA
398
PLN
H50564.03
H50564.06
5-Bromo-2-fluoro-m-ksylen ≥97%
5-Bromo-2-fluoro-m-ksylen
Purity: 97%
CAS No.: 99725-44-7
Molecular Formula: C8H8BrF
Formula Weight: 203.06
Boiling Point: 95°/22mm
MDL No.: MFCD01320701
Formuła:
C₈H₈BrF MW: 203.05 g/mol Temp. Wrzenia: 95 °C (22 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01320701 Numer CAS: 99725-44-7 |