3-Methoxy-p-toluidine ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Amino-3-methoxy-4-methylbenzene, 4-Amino-2-methoxytoluene, 3-Methoxy-4-methylaniline, 4-Methyl-m-anisidine, 5-Amino-2-methylanisole
H50362.03
H50362.MD
H50362.03EA
2290
PLN
H50362.03
H50362.MD
3-Methoxy-p-toluidine ≥99%
3-Methoxy-p-toluidine
Purity: 99+%
CAS No.: 16452-01-0
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Melting Point: 56-60°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00025371
Formuła:
C₈H₁₁NO MW: 137.18 g/mol Temp. Wrzenia: 250 Temp. topnienia: 56…60 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025371 Numer CAS: 16452-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 240-500-8 Jednostka: 2811 |