2-Chlorothiazole ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50155.03
H50155.06
H50155.03EA
168
PLN
H50155.03
H50155.06
2-Chlorothiazole ≥97%
2-Chlorothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 3034-52-4
Molecular Formula: C3H2ClNS
Formula Weight: 119.57
MDL No.: MFCD00210701
Formuła:
C₃H₂ClNS Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210701 Numer CAS: 3034-52-4 Numer WE (dawny EINECS): 221-228-9 |