4-Amino-3-iodopyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Iodopyridin-4-amine, 3-Iodo-4-pyridylamine
H50027.03
H50027.06
H50027.03EA
1070
PLN
H50027.03
H50027.06
4-Amino-3-iodopyridine 97%
4-Amino-3-iodopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 88511-27-7
Molecular Formula: C5H5IN2
Formula Weight: 220.01
MDL No.: MFCD02663853
Formuła:
C₅H₅IN₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02663853 Numer CAS: 88511-27-7 |