3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Chloro-4-fluoronitrobenzene
H32906.03
H32906.06
H32906.14
H32906.03EA
310
PLN
H32906.03
H32906.06
H32906.14
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene ≥98%
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 2106-50-5
Molecular Formula: C6H3ClFNO2
Formula Weight: 175.55
Physical Form: Solid
Appearance: Yellow
Odour: Characteristic
Melting Point: 33-37°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03412200
Formuła:
C₆H₃ClFNO₂ Temp. topnienia: 33…37 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03412200 Numer CAS: 2106-50-5 Numer WE (dawny EINECS): 218-286-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |