(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,3-Dichlorophenylacetic acid
H32763.06
H32763.14
H32763.06EA
208
PLN
H32763.06
H32763.14
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 10236-60-9
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.04
Odour: Odourless
Melting Point: 132-136°
MDL No.: MFCD01861393
Formuła:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOH Temp. topnienia: 132…136 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01861393 Numer CAS: 10236-60-9 |