4-Bromo-o-cresol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Bromo-2-methylphenol, 1-Bromo-4-hydroxy-3-methylbenzene
H32307.06
H32307.14
H32307.06EA
602
PLN
H32307.06
H32307.14
4-Bromo-o-cresol ≥97%
4-Bromo-o-cresol
Purity: 97%
CAS No.: 2362-12-1
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Odour: Phenol-like
Melting Point: 62-66°
MDL No.: MFCD00055435
Formuła:
C₇H₇BrO Temp. topnienia: 62…66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00055435 Numer CAS: 2362-12-1 |