2-Bromo-6-chlorobenzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32269.03
H32269.06
H32269.03EA
257
PLN
H32269.03
H32269.06
2-Bromo-6-chlorobenzoic acid ≥98%
2-Bromo-6-chlorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 93224-85-2
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.47
Melting Point: 148-150°
MDL No.: MFCD00672929
Formuła:
C₇H₄BrClO₂ Temp. topnienia: 148…150 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00672929 Numer CAS: 93224-85-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |