3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32122.03
H32122.06
H32122.03EA
209
PLN
H32122.03
H32122.06
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥98%
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Purity: 98+%
CAS No.: 79944-64-2
Molecular Formula: C7H6ClFO
Formula Weight: 160.58
Refractive Index: 1.5310
Formuła:
C₇H₆ClFO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03788554 Numer CAS: 79944-64-2 |