2-Phenylquinoline ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31920.03
H31920.06
H31920.03EA
621
PLN
H31920.03
H31920.06
2-Phenylquinoline ≥99%
2-Phenylquinoline
Purity: 99+%
CAS No.: 612-96-4
Molecular Formula: C15H11N
Formula Weight: 205.26
Melting Point: 82-84°
Boiling Point: 363°
MDL No.: MFCD00011568
Formuła:
C₁₅H₁₁N Temp. Wrzenia: 363 °C Temp. topnienia: 82…84 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011568 Numer CAS: 612-96-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-326-7 |