3-Fluoro-2-hydroxypyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31705.MD
H31705.03
H31705.06
H31705.MDEA
784
PLN
H31705.MD
H31705.03
H31705.06
3-Fluoro-2-hydroxypyridine ≥97%
3-Fluoro-2-hydroxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 1547-29-1
Molecular Formula: C5H4FNO
Formula Weight: 113.09
Odour: Odourless
Melting Point: 157-161°
MDL No.: MFCD03095042
Formuła:
C₅H₄FNO Temp. topnienia: 157…161 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03095042 Numer CAS: 1547-29-1 |