4-Merkapto-4-metylo-2-pentanon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Mercapto-4-methylpentan-2-one
H31693.03
H31693.06
H31693.14
H31693.03EA
356
PLN
H31693.03
H31693.06
H31693.14
4-Merkapto-4-metylo-2-pentanon ≥98%
4-Merkapto-4-metylo-2-pentanon
Purity: 98%
CAS No.: 19872-52-7
Molecular Formula: C6H12SO
Formula Weight: 132.23
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 174°
UN No.: 3336
MDL No.: MFCD00085208
Formuła:
C₆H₁₂OS MW: 132.23 g/mol Temp. Wrzenia: 174 °C Gęstość: 0.961 Temp. Zapłonu: 54 °C (129 °F) |
Numer MDL:
MFCD00085208 Numer CAS: 19872-52-7 Numer WE (dawny EINECS): 243-386-8 ADR: 3 III |