2-Bromo-6-fluoropirydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H30924.03
H30924.06
H30924.03EA
687
PLN
H30924.03
H30924.06
2-Bromo-6-fluoropirydyna ≥97%
2-Bromo-6-fluoropirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 144100-07-2
Molecular Formula: C5H3BrFN
Formula Weight: 175.99
Melting Point: 30-34°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03095258
Formuła:
C₅H₃BrFN Temp. topnienia: 30…34 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03095258 Numer CAS: 144100-07-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |