2-Amino-6-fluoropyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H30629.03
H30629.06
H30629.03EA
639
PLN
H30629.03
H30629.06
2-Amino-6-fluoropyridine 97%
2-Amino-6-fluoropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 1597-32-6
Molecular Formula: C5H5FN2
Formula Weight: 112.11
Odour: Characteristic
Melting Point: 58-62°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04114200
Formuła:
C₅H₅FN₂ Temp. topnienia: 58…62 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04114200 Numer CAS: 1597-32-6 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |