2-Acetylo-4-chlorotiofen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(4-Chlorothiophen-2-yl)ethanone, 1-(4-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone
H30384.06
H30384.14
H30384.06EA
815
PLN
H30384.06
H30384.14
2-Acetylo-4-chlorotiofen ≥98%
2-Acetylo-4-chlorotiofen
Purity: 98+%
CAS No.: 34730-20-6
Molecular Formula: C6H5ClOS
Formula Weight: 160.62
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00082791
Formuła:
C₆H₅ClOS Gęstość: 1,334 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082791 Numer CAS: 34730-20-6 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |