2-Amino-3-chloropyridine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H30166.03
H30166.06
H30166.03EA
982
PLN
H30166.03
H30166.06
2-Amino-3-chloropyridine 95%
2-Amino-3-chloropyridine
Purity: 95%
CAS No.: 39620-04-7
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Melting Point: 59-62°
MDL No.: MFCD03541052
Formuła:
C₅H₅ClN₂ Temp. topnienia: 59…62 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03541052 Numer CAS: 39620-04-7 |