4-Chloro-m-anizydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H28331.14
H28331.06
H28331.14EA
1650
PLN
H28331.14
H28331.06
4-Chloro-m-anizydyna ≥98%
4-Chloro-m-anizydyna
Purity: 98%
CAS No.: 13726-14-2
Molecular Formula: C7H8ClNO
Formula Weight: 157.60
Odour: Characteristic
Melting Point: 78-81°
UN No.: 2233
MDL No.: MFCD00672967
Formuła:
C₇H₈ClNO Temp. topnienia: 78…81 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00672967 Numer CAS: 13726-14-2 Jednostka: 2233 ADR: 6.1,III |