3-(3-Fluorophenyl)propionic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(3-Fluorophenyl)propanoic acid
H27847.06
H27847.03
H27847.06EA
511
PLN
H27847.06
H27847.03
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid ≥97%
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 458-45-7
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 43-47°
Boiling Point: 125°/10mm
MDL No.: MFCD01310821
Formuła:
C₉H₉FO₂ Temp. Wrzenia: 125 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 43…47 °C Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01310821 Numer CAS: 458-45-7 |